205923
Platinum on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, matrix activated carbon support
About This Item
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
1 wt. % loading
Matriz
activated carbon support
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds[1]
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)[2][3]
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)[4]
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells[5]
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.