Merck
20591
Sigma-Aldrich
Butylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
n-Butylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H12Si
Número de CAS:
Peso molecular:
88.22
Beilstein:
1730905
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.392
bp
56.7 °C (lit.)
densidad
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[SiH3]
InChI
1S/C4H12Si/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1,5H3
Clave InChI
YXMVRBZGTJFMLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Kyo Koizumi et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 69(1), 65-77 (2018-05-16)
To investigate how the functional architecture is organized in layer 5 (L5) of the somatosensory cortex of a mouse in vivo, the input-output relationship was investigated using an all-optical approach. The neural activity in L5 was optically recorded using a