Merck
20425
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
technical
Sinónimos:
Bredereck’s reagent
Seleccione un Tamaño
10 ML
MXP 6,536.00
50 ML
MXP 29,101.00
MXP 6,536.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
MXP 6,536.00
50 ML
MXP 29,101.00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.28
Beilstein:
1901973
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 6,536.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
Clave InChI
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Nota de análisis
mixture of tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane, tris(dimethylamino)methane and N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Otras notas
Review[1]; Mild condensation reactions[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)