Merck
202843
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Ammonium fluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
NH4BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
104.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
impurezas
≤200 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Clave InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)