Merck
201200
Sigma-Aldrich
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine
40%
Sinónimos:
2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene, 5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(NO2)(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
contiene
~60% water
concentración
40%
mp
164-167 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(c(Cl)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
OKOSGBYZOWWAPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine was used in the synthesis of 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave