Merck
19999
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
Sinónimos:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1098280
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
calidad
packed in FEP bottles
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
índice de refracción
n20/D 1.400
densidad
0.82 g/mL at 20 °C
grupo funcional
hydroperoxide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Clave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Safe and stable oxidant for the Sharpless epoxidation[1][2]
Reactant also used as a redox initiator[3] and oxidant[4]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
X. Zhu, et al.,
Huaxue Xuebao, 69, 1107-1114 (2011)
K. Alagiri and K. R. Prabhu,
Tetrahedron, 67, 8544-8551 (2011)
B. Chaband, K.B. Sharpless
The Journal of Organic Chemistry, 44, 4202-4202 (1979)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Ramya Sivangala Thandi et al.
Nature communications, 11(1), 3535-3535 (2020-07-17)
Macrophages are professional phagocytes known to play a vital role in controlling Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection and disease progression. Here we compare Mtb growth in mouse alveolar (AMs), peritoneal (PMs), and liver (Kupffer cells; KCs) macrophages and in bone marrow-derived monocytes (BDMs).