Merck
19980
Sigma-Aldrich
Butylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.19
Beilstein:
3704357
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (T)
mp
160-165 °C
solubilidad
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Otras notas
Sales restrictions may apply
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)