Merck
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
235.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
55-57 °C (lit.)
functional group
bromo
chloro
SMILES string
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)