Merck
197955
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
≥98%
Sinónimos:
Methyl veratrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
bp
283 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)