Merck
196991
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
densidad
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)