195928
3-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
152 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C17H18O2/c1-17(2,3)14-7-9-15(10-8-14)19-16-6-4-5-13(11-16)12-18/h4-12H,1-3H3
Clave InChI
YZIHNHLGGMSWAD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?