Merck
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28O5
Número de CAS:
Peso molecular:
324.41
Beilstein/REAXYS Number:
1687768
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
≥95.0%
mp
92-95 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
InChI key
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)