Merck
195170
Sigma-Aldrich
Mordant Brown 1
Dye content 40 %
Sinónimos:
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)phenylazo]-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
529.46
Número de índice de color:
20110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 40%
λmáx.
373 nm
487 nm (2nd)
cadena SMILES
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
Clave InChI
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)