Merck
194689
Sigma-Aldrich
4′-Methylpropiophenone
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
impurities
5% 3′-methylpropiophenone
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)