192643
1-Ethyl-3-hydroxypyridinium bromide
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
chunks
mp
104-108 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC[n+]1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H9NO.BrH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h3-6H,2H2,1H3;1H
Clave InChI
ZGQVRFVHWWFKRP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)