Merck
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)