Merck
190713
Decanenitrile
Sinónimos:
Caprinitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CN
Número de CAS:
Peso molecular:
153.26
Beilstein:
1750910
Número CE:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
Clave InChI
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)