Merck
190667
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccccc1CO
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clave InChI
ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1560-1564 (2003-08-21)
The acetylation of aryl ethers using acetic anhydride in the presence of zeolites under modest conditions in a solvent-free system gave the corresponding para-acetylated products in high yields. The zeolite can be recovered, regenerated and reused to give almost the