Merck
190136
Sigma-Aldrich
α-Ethylphenethyl alcohol
97%
Sinónimos:
1-Phenyl-2-butanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(C2H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
124-127 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10-11H,2,8H2,1H3
Clave InChI
LYUPJHVGLFETDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
α-Ethylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gregory R Tintinger et al.
Frontiers in immunology, 11, 621148-621148 (2021-03-16)
Although bedaquiline has advanced the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (TB), concerns remain about the cardiotoxic potential of this agent, albeit by unexplored mechanisms. Accordingly, we have investigated augmentation of the reactivity of human platelets in vitro as a potential mechanism