Documentos clave
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Sinónimos:
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clave InChI
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)