Merck
188492
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl cyanide
97%
Sinónimos:
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
El producto 188492 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
assay
97%
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
240-242 °C (lit.)
mp
24 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI key
MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorobenzyl cyanide was used in the synthesis of clopidogrel, platelet aggregation inhibitor[1].
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of clopidogrel.
HUANG Y-J, et al.
Anhui Medical and Pharmaceutical Journal, 6, 007-007 (2009)