Merck
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.30
EC Number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)