187720
2-Chloroanthracene
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
221-223 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H
InChI key
OWFINXQLBMJDJQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?