186996
5-Ethyl-2-furaldehyde
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?