Merck
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
95%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)