185728
Benzyl cyanide
≥99%
Sinónimos:
Phenylacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clave InChI
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?