184306
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
233-235 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?