Merck
183679
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
63-66 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C1CN(Cc2ccccc2)C(=O)C1
InChI
1S/C13H15NO3/c1-17-13(16)11-7-12(15)14(9-11)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3
Clave InChI
WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Enantiomeric separation of methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate has been achieved using methylchlorophenyl carbamate of cellulose and of amylose as polysaccharide chiral stationary phases by HPLC[1].
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Review of chiral stationary phase development and chiral applications.
Beesley TE.
LC-GC, 24(5), 270-276 (2011)