Merck
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
4-Bromobutyraldehyde neopentylglycol acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
Beilstein/REAXYS Number:
4857930
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
technical
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.474
bp
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COC(CCCBr)OC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)