Merck
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Beilstein:
2412319
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
índice de refracción
n20/D 1.566
densidad
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Otras notas
Sales restrictions may apply
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)