Merck
180335
Supelco
3-(Trimethylsilyl)propionic acid sodium salt
99%
Sinónimos:
Sodium 3-(trimethylsilyl)propionate, TMSP
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
168.24
Beilstein:
4021529
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensayo
99%
cadena SMILES
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)