Merck
179078
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclopentanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C5H8OH
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
150-151 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
BVIJQMCYYASIFP-PHDIDXHHSA-N
Descripción general
trans-2-Methylcyclopentanol is one of the constituents of Gynandropsis gynandra oil[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gynandropsis gynandra essential oil and its constituents as tick (Rhipicephalus appendiculatus) repellents.
Phytochemistry, 50(3), 401-405 (1999)