Merck
178969
Sigma-Aldrich
Tri-sec-butylborane solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Tris(1-methylpropyl)borane
About This Item
Fórmula lineal:
[C2H5CH(CH3)]3B
Número de CAS:
Peso molecular:
182.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.799 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Clave InChI
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Allylic alkylations for synthesis of unsaturated aldehydes and alcohols
  • Cis-addition of carbon-hydrogen bonds of pyrroles and thiophenes to alkynes
  • Borane-induced radical reduction of alkenyl and alkynyliodanes
  • Initiating polymerization for synthesis of polymethylenes and ethylene-propylene
  • Asymmetric synthesis of vinylglycidols
  • Asymmetric addition of alcohols to vinyl epoxides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)