Merck
178462
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Sinónimos:
2,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.04
Beilstein:
2047688
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
58-61 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadena SMILES
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of 2,4-dichloromandelic acid[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
176 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)