178284
Ethyl 3-ethoxypropionate
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
146.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
densidad de vapor
5.03 (vs air)
Ensayo
≥99%
contiene
50-150 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in