Merck
177954
Sigma-Aldrich
Methyl methylthiomethyl sulfoxide
97%
Sinónimos:
Formaldehyde dimethyl mercaptal S-oxide, MMTS, Methyl methylmercaptomethyl sulfoxide, Methyl methylsulfinylmethyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SOCH2SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
124.23
Beilstein:
906789
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
cadena SMILES
CSCS(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)