Merck
17781
Sigma-Aldrich
α,α′-Diglycerol
technical, ≥85%
Sinónimos:
3,3′-Oxydi(1,2-propanediol), Bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
About This Item
Fórmula lineal:
O(CH2CHOHCH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein/REAXYS Number:
1904420
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
assay
≥85%
refractive index
n20/D 1.489
density
1.280 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)COCC(O)CO
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)