Merck
177121
Sigma-Aldrich
3-Quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
113269
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
68-71 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-9-3-1-2-4-10(9)11-6-8/h1-7H
Clave InChI
RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The structure and vibrational spectra of 3-quinolinecarboxaldehyde has been studied[1].
Aplicación
3-Quinolinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1,4-addition products[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Kumru et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 90, 28-34 (2012-02-07)
Combined experimental and theoretical studies have been performed on the structure and vibrational spectra (IR and Raman spectra including far region) of 3-quinolinecarboxaldehyde. Hartree-Fock (HF) and density functional theory (DFT) B3LYP calculations have been employed with the 6-311++G(d,p) basis set
Ferles M and Kocian O.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 46(6), 1518-1522 (1981)