Merck
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.46
Beilstein:
1818168
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
bp
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)