17636
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromo-2-picoline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
impurezas
~5% water
mp
32-36 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?