17346
Ethyl N-Boc-oxamidate
≥97.0%
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.449
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amide
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
Clave InChI
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)