Merck
171905
Sigma-Aldrich
Dimethyl brassylate
98%
Sinónimos:
Dimethyl tridecanedioate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2C(CH2)11CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
272.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
326-328 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)