Merck
168971
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-1-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
98-100 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-8-6-9(2)10-4-3-5-12(13)11(10)7-8/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
UYJCNOMEGPDXMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5,7-Dimethyl-1-tetralone was used in the synthesis of new coumarin derivatives. It was used in the synthesis of 5,7-dimethyl-1,2-naphthoquinones by microwave-assisted selenium dioxide oxidation reaction.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A rapid access to coumarin derivatives (using Vilsmeier-Haack and Suzuki cross-coupling reactions).
Hesse S and Kirsch G.
Tetrahedron Letters, 43(7), 1213-1215 (2002)
Microwave-assisted selenium dioxide mediated selective oxidation of 1-tetralones to 1, 2-naphthoquinones.
Gelman DM and Perlmutter P.
Tetrahedron Letters, 50(1), 39-40 (2009)