Merck
16819
Sigma-Aldrich
1-(3-Cyanopropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.5% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11F6N3O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
427.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.5% (T)
impurezas
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes
índice de refracción
n20/D 1.458±0.001
cadena SMILES
N#CCCC[n+]1ccccc1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Descripción general
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react