163775
MOPS
Sinónimos:
Ácido 3-(N-morfolino)propanosulfónico, Ácido 4-morfolinopropanosulfónico
About This Item
Productos recomendados
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)