163120
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
technical grade, 90%
About This Item
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
densidad
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)