159581
3-Cyanopropionaldehyde dimethyl acetal
98%
Sinónimos:
4,4-Dimethoxybutyronitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
90-91 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CCC#N)OC
InChI
1S/C6H11NO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XJHNCGVHPLDMRK-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?