Merck
158658
Sigma-Aldrich
Isobutyl formate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3.52 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
608 °F
lim. expl.
8.9 %
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
98.4 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)