Merck
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methylheptanoic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-γ-L-dihomo-leucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
259.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI key
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)