158259
O-Methyl-L-tyrosine
98%
Sinónimos:
4-Methoxy-L-phenylalanine
About This Item
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]25/D −7°, c = 0.5 in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
GEYBMYRBIABFTA-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)